Learn More
Copper(II) nitrate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11300969
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
It serves as a catalyst for oxidative coupling of 2,6-dimethylphenol, resulting in an important engineering polymer material. Also used in textiles and polishing agents for other metals. It is a precursor for copper oxide, which finds use as a catalyst for many organic transformations. Menke conditions employ copper nitrate for aromatic nitrations. Claycop reagent, the hydrated copper nitrate deposited on clay, finds use in many organic reactions, for example, oxidation of dithioacetals to carbonyls and thiols to disulfides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13778-31-9
Formula molecolare CuN2O6
Molecular Weight (g/mol) 187.55
Numero MDL MFCD00149669
InChI Key XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo copper ii nitrate hydrate, copper nitrate hydrate, acmc-20aldm, cupric nitrate hydrate, cu.2no3.h2o, copper 2+ ion hydrate dinitrate, copper 2+ hydrate dinitrate, copper ii nitrate hydrate, puratronic, copper 2+ nitrate-water 1/2/1, nitric acid, copper 2+ salt, hydrate 8ci,9ci
PubChem CID 15303652
SMILES [Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(II) nitrate hydrate
Colore Blue
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol and water. Insoluble in ethyl acetate.
IUPAC Name copper;dinitrate;hydrate
Peso formulazione 187.55 (Anhydrous)
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(II) nitrate hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nitric acid, copper(2+) salt, hydrate