Learn More
Copper(II) carbonate basic, Honeywell™
Codice prodotto. 15616020 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Purum p.a.,≥95% (RT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12069-69-1
Numero MDL MFCD00010976
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(II) carbonate basic
Quantità 1 kg
Formula lineare CuCO3 · Cu(OH)2
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 221.12g/mol
Percent Purity ≥95% (RT)