Learn More
Copper(I) bromide, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Codice prodotto. p-4407424
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 7787-70-4 | BrCu | 143.45 g/mol
It is used as effective catalyst for tetrahydropyranylation of alcohols. It can also be used in combination with palladium in catalytic synthesis of 3-haloindoles through annulation process. It is widely used in the synthesis of organic fine chemicals. The compound is widely used in the synthesis of organic compounds. It is also useful for copper-mediated coupling reactions. A silica gel support copper bromide hexa methyltriethylenetetramine complex has shown useful application for the atom transfer radical polymerization of methyl methacrylate in toluene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7787-70-4
Formula molecolare BrCu
Molecular Weight (g/mol) 143.45
Numero MDL MFCD00010969
InChI Key NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide
PubChem CID 24593
IUPAC Name bromocopper
SMILES [Cu+].[Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 1345°C
Materiale o nome chimico Copper(I) bromide
Punto di fusione 492°C
Colore Green
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.998% (Metal basis)
Informazioni di solubilità Soluble in hydrogen bromide,hydrochloric acid,and ammonium hydroxide. Slightly soluble in water. Insoluble in acetone.
Peso formulazione 143.45
Sensibilità Air Sensitive
Aspetto Light green powder
Densità 4.98 g/cm3
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(I) bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: copper bromide