Learn More
Thermo Scientific™ Copper Beaker with Pourout Lip
Available in a range of capacities
Marca:  Thermo Scientific™ 039056.KT
Codice prodotto. 15463695
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Pourout lip allows for easy pouring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
With Pourout Lip
2000 mL
171 mm
Top: 137 mm; Bottom: 117 mm
Copper
Becher