Learn More
Corning™ CoolCell™ FTS30 Cell Freezing Vial Containers
Vials achieve a uniform and reproducible -1°C/minute freezing profile and thermal profiles are highly reproducible.
554.00€
Specifica
Materiale | Schiuma di polietilene |
---|---|
Forma | Round |
Tipo | Scatola per congelatore |
Capacità | 30 (Standard 1 to 2 mL Cryogenic Vials) |
Quantità | 1/Pk., 1/Cs. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15502781
![]() |
Corning™
432006 |
Purple |
554.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15512781
![]() |
Corning™
432007 |
Orange |
554.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15522781
![]() |
Corning™
432008 |
Verde |
554.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15532781
![]() |
Corning™
432009 |
Pink |
554.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Using a combination of uniform-density cross-linked polyethylene foam, a solid state core, and radial vial symmetry, freezing profiles are consistent and reproducible. The foam is non-absorbent and will impose negligible change in the freezer environment; thereby protecting nearby frozen samples. The removal of vials is accomplished by tipping the device upside down so the vials slide out.
Caratteristiche:
- Semplicità d'uso
- Alcohol and fluid-free freezing
- Lower cost of use than alcohol-based devices
- High cell recovery and cell viability
- Reproducibility
- Simple, consistent way to standardize controlled-rate freezing
Specifica
Schiuma di polietilene | |
Scatola per congelatore | |
1/Pk., 1/Cs. | |
16.5 cm | |
12.7 mm |
Round | |
30 (Standard 1 to 2 mL Cryogenic Vials) | |
16.5 x 11.5 cm | |
11.5 cm | |
1 kg |