Learn More
Corning™ Extension Collar for CoolBox™ XT System
BIOPHARMA
For use with CoolBox™ XT System. Corning™ Extension Collar is required when using taller CoolRack™ tube modules and tall tubes in CoolBox system.
106.00€
Specifica
Tipo Extension Collar
Quantità 1/Pk.
Dimensioni (L x P x A) 20.0 x 16.0 x 7.0 cm (7.8 x 6.2 x 2.7 in.) Interior: 14.0 x 9.4 x 7.0 cm (5.5 x 3.7 x 2.7 in.)
Visualizza altre specifiche
Allerta:
Lid closure not possible with addition of extension collar
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
15582851
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
432083
Purple
106.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-12-2025
Aggiungi al carrello
15592851
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Corning™
432084
Green
106.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-12-2025
Aggiungi al carrello
15502861
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
432085
Orange
106.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-12-2025
Aggiungi al carrello
15512861
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
432086
Pink
106.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-12-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For use with CoolBox XT and CoolBox 2XT to extend the height when using tall tube modules. The collar is magnetized and easily adheres to the unit base.
Specifica
Specifica
Extension Collar
1/Pk.
20.0 x 16.0 x 7.0 cm (7.8 x 6.2 x 2.7 in.) Interior: 14.0 x 9.4 x 7.0 cm (5.5 x 3.7 x 2.7 in.)