Learn More
Miele Professional™ Kit di modifica
Kit di modifica UBS 3 per utilizzare cesti superiori selezionati della serie G 78 nella serie PG 85
Marca:  Miele Professional™ 10131110
413.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15417714
  • 426.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Per supporti di carico più vecchi senza allacc. asciugatura
  • Per supporti di carico più vecchi con guida acqua saldata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Nero
Plastico