Learn More
Bollé Safety Occhiali di sicurezza Contour™
Filtrazione del 61% della luce blu, del 63% di luce visibile e del 100% di raggi UVB/UVA. Gli occhiali di sicurezza Bolle Protection™ Contour™ hanno un ponte nasale confortevole.
Marca:  Bollé Safety CONTESP
116.83 EUR valido fino al 2025-07-04
Usa il codice promo "24152" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15511956
  • 190.00€ / pezzi 10
Essential Eye Protection
Usa il codice promozionale 24152 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Available with either clear polycarbonate lens with anti-fog and anti-scratch coating, or tinted ESP polycarbonate lens with anti-scratch coating
  • ESP coating filters 61% blue light, 63% visible light and 100% UVB/UVA (sunlight UV).
  • With TPE comfort nose bridge and temples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard europeo
Clear
1 ciasc.
Polycarbonate
Antigraffio
Occhiali di sicurezza
Policarbonato