Learn More
SymLine Controllo di livello continuo Accessori
Accessori per il controllo continuo del livello
Marca:  SymLine 108291
Codice prodotto. 17317429
  • 595.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Misurare i livelli di riempimento in modo continuo
  • Monitorare i contenitori non trasparenti in modo permanente
  • Nessun problema con l'unità di controllo continuo del livello!
  • Specifica
    Specifica
    Sensore a disco capacitivo, materiale custodia: acciaio inox, superficie attiva: PTFE, distanza di rilevamento regolabile da 1 a 10 mm, funzione di uscita: NAMUR. Amplificatore di commutazione necessario (108278)
    ATEX zone 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga
    Sensore a disco capacitivo