Learn More
SymLine Controllo di livello continuo Accessori
Accessori per il controllo continuo del livello
Marca:  SymLine 108222
41.50 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15331157
  • 52.55€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 15-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Misurare i livelli di riempimento in modo continuo
  • Monitorare i contenitori non trasparenti in modo permanente
  • Nessun problema con l'unità di controllo continuo del livello!
  • Specifica
    Specifica
    Cavo di messa a terra, 1 x morsetto, 1 x spina a pulsante, L = 1,5 m
    1.5 m
    1 x morsetto, 1 x pulsante plμg
    Cavo di messa a terra