Learn More
Contec™ Testine per mocio sterili per i sistemi di pulizia a parete VertiKlean™
Per l'uso con il sistema di pulizia a parete VertiKlean™, per la pulizia di superfici verticali. Le testine e le coperture sterili per sistemi di pulizia a parete VertiKlean™ sono composte da tessuto in poliestere laminato e schiuma di poliestere ad alta assorbenza per una capacità pulente e una resistenza all'abrasione eccellenti. È disponibile un'opzione testurizzata per migliore rimozione delle particelle.
789.00€ - 901.00€
Specifica
Product Type | Testina per mocio |
---|---|
Sterilità | Sterili |
Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
Monouso | Riutilizzabile |
Da utilizzare con (applicazione) | Per l'applicazione di disinfettanti e per la pulizia a umido di soffitti e pareti in ambienti controllati |
Codice del prodotto | Marca | Size | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15964970
![]() ![]() |
Contec™
MVK-MOPIR |
Medie | 12 pollici Telaio medio |
901.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16615524
![]() ![]() |
Contec™
LVK-MOPIR |
Grande | 14 pollici Telaio grande |
789.00€
pezzi 32 |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Leggero, in poliestere, monouso
- Ideale per l'applicazione di disinfettanti e la pulizia a umido di superfici verticali, soffitti e pareti in ambienti controllati; per raggiungere angoli e soffitti difficili con una gamma completa di movimenti
- La schiuma assorbente trasporta solventi e disinfettanti sulla superficie; il tessuto in poliestere offre un'eccellente resistenza all'abrasione e aiuta a distribuire il liquido in modo uniforme sulla superficie da pulire
- Le testine sono dotate di bordi sigillati tagliati al laser, che limitano ulteriormente la potenziale contaminazione nel processo di pulizia
- L'opzione con superficie testurizzata è ideale per le applicazioni che richiedono anche prestazioni di sfregamento
- Non contengono cellulosa; compatibili con un'ampia gamma di prodotti chimici, detergenti e disinfettanti
Order Info
Manico in alluminio con telaio per mocio disponibile separatamente (Cat. n. 19-038-555).
Specifica
Testina per mocio | |
Sterilizzabile in autoclave | |
Per l'applicazione di disinfettanti e per la pulizia a umido di soffitti e pareti in ambienti controllati |
Sterili | |
Riutilizzabile | |
Maglia di poliestere |