Learn More
Contec™ Mocio piatto QuickTask™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Il sistema di pulizia consente di scegliere tra diverse opzioni. Il mocio piatto Contec™ QuickTask™ è ideale per la pulizia e l'applicazione di disinfettanti a soffitti, pareti e pavimenti, inclusi griglie e pavimenti di camere sterili perforati. Tutta la bulloneria QuickTask™ è completamente autoclavabile.
Marca:  Contec™ TASK0400
728.53 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17744999
  • 1070.00€ / pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
16 x 4.5 pollici
Bianco
Non sterile
4.5 pollici
Sistema di pulizia QuickTask™
Microfibra di poliestere
Copertura per mocio piatto QuickTask™
16 pollici
Tasche
Ideale per la pulizia e l'applicazione di disinfettanti su soffitti, pareti e pavimenti, inclusi griglie e pavimenti di camere sterili perforati
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Contec™ Mocio piatto QuickTask™ > Polyester microfiber mop cover, medium loop