Learn More
Contec™ Panni in microfibra MicroGenesis™
Per raccogliere e trattenere particelle, polvere e altri contaminanti nelle camere bianche e in altre applicazioni critiche. I panni in microfibra MicroGenesis™ sono realizzati in microfibra di 100% poliestere a maglia fissata termicamente in un substrato di polipropilene. Questa struttura applica la microfibra solo sulla superficie di pulizia dove è necessaria, sigillando la base di ciascun punto in una base termosaldata.
595.00€ - 692.00€
Specifica
Product Type | Panni in microfibra |
---|---|
Larghezza (sistema imperiale) | 10 pollici |
Larghezza (sistema metrico) | 25 cm |
Materiale | Microfibra di poliestere |
Autoclavabile | Non sterilizzabile in autoclave |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16645524
![]() ![]() |
Contec™
LWMM0300 |
46 x 25 cm (18 x 10 pollici) |
595.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16635524
![]() ![]() |
Contec™
LWMM0100 |
31 x 25 cm (12 x 10 pollici) |
692.00€
pezzi 800 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Per applicazioni a secco in cui la raccolta e la ritenzione delle particelle è fondamentale
- Progettati con un pile in micro-spugna per consentire una raccolta e una ritenzione rapida ed efficiente delle particelle per le quali è nota la microfibra
- Massima quantità di microfibra per raccogliere e trattenere particelle, polvere e altri contaminanti nelle camere bianche e in altre applicazioni critiche
- In alcune applicazioni, le prestazioni a secco del prodotto possono consentire l’eliminazione di costosi prodotti chimici per la pulizia
- L’esclusiva lavorazione di Contec conferisce ai panni MicroGenesis eccellenti caratteristiche di assorbimento, che li rendono ideali per molteplici applicazioni e settori
- Compatibili con un’ampia gamma di disinfettanti, prodotti chimici e soluzioni
- Sicuri per l’uso con tutti i disinfettanti, inclusi candeggina e ammonio quaternario
Applicazioni:
- produzione di compresse e prodotti farmaceutici in polvere fine
- Residui di polvere generati e depositati su apparecchiature, pavimenti, pareti e soffitti
- Rimozione del grasso dalle apparecchiature di produzione tra i lotti prodotti
- Pulizia di vetri e occhiali
- Camera bianca generale
- Raccolta e rimozione delle fuoriuscite
- Pulizia di pavimenti a umido e a secco
- Pulizia e lucidatura di acciaio inossidabile
Specifica
Panni in microfibra | |
25 cm | |
Non sterilizzabile in autoclave | |
Ideali per la raccolta di particelle e residui di polvere generati e depositati su apparecchiature, pavimenti, pareti e soffitti | |
Non sterile |
10 pollici | |
Microfibra di poliestere | |
Monouso | |
1-ply |