Learn More
Contec™ Panni per camera sterile non tessuti ProZorb™
Realizzati in cellulosa e poliestere attraverso un processo speciale che crea aperture nel tessuto migliorandone al contempo lo spessore. I panni per camere sterili non tessuti Contec™ ProZorb™ forniscono una superficie testurizzata con capacità assorbente e di rimozione delle particelle eccellenti.
529.00€
Specifica
Product Type | Strumento di pulizia per camera bianca |
---|---|
Materiale | Poliestere, cellulosa |
Peso base | 55 |
Certificazione/Conformità | Classe ISO 5 |
Da utilizzare con (applicazione) | Camera bianca |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15691393
![]() ![]() |
Contec™
PZ-1212 |
12 pollici. x 12 pollici (30,48 cm x 30,48 cm) |
529.00€
pezzi 1800 |
Spedizione stimata: 29-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
- I panni non tessuti in poliestere/cellulosa testurizzati favoriscono una pulizia efficace
- Bassi livelli di particelle ed estraibili
- Resistenti e durevoli
- Progettati per applicazioni non abrasive nell’industria delle biotecnologie, farmaceutica, elettronica, di semiconduttori e altro ancora
- Consigliati per applicazioni in camera sterile di Classe ISO 5; da utilizzare per la pulizia dei prodotti prima dell'ingresso in camera sterile
- Ideali per la pulizia delle fuoriuscite in ambienti critici
- Nessun legante chimico o tensioattivi
Order Info
Peso base: 55 g/m2.
Specifica
Strumento di pulizia per camera bianca | |
55 | |
Camera bianca |
Poliestere, cellulosa | |
Classe ISO 5 |