Learn More
Contec™ Panni sterili in tessuto non tessuto presaturati PROSAT™
Per la pulizia di isolatori, armadi, cappe e altre apparecchiature e utensili per camere bianche. I panni sterili in tessuto non tessuto presaturati PROSAT™ Contec™ sono ideali per la pulizia dopo il campionamento su piastra BD RODAC™. Questi panni sono progettati specificamente per ambienti sterili.
Marca: Contec™ PS-911EB/ETOH
Descrizione
- Designed for pharmaceutical, biotech, and medical device applications
- Choose spunlaced nonwoven 100% polyester wipes for improved cleanliness, economical hydroentangled polyester/cellulose wipers, or meltblown polypropylene wipes for improved durability
- Conveniently presaturated with 70/30 blend of semi-conductor grade IPA and DI water or 70/30 blend of denaturated ethyl alcohol and DI water to reduce VOC emissions and hazardous waste
- All wipes are sterilized by gamma radiation to a 10-6 Sterility Assurance Level and validated per AAMI ISO 11137 (Method 1) guidelines
- Certificate of Sterility and Certificate of Irradiation included
- Recommended for use in ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) environments
- Individually lot numbered resealable pouches with tamper-evident labels ensure product integrity and cleanliness
Specifica
Panno presaturato | |
27.9 cm | |
23 cm | |
Non sterilizzabile in autoclave | |
Monouso | |
Ideali per la pulizia ordinaria e approfondita di apparecchiature, strumenti e altre attrezzature da laboratorio, progettati per ambienti sterili | |
1-ply | |
Sterile |
11 pollici | |
11 pollici | |
Polipropilene | |
Classe ISO 4 | |
28 x 23 cm (11 x 9 pollici) | |
30 salviette/sacchetto | |
70% di alcool etilico denaturato e 30% di acqua deionizzata |
Sicurezza e movimentazione
- CONTEC PROSAT STERILE MBPP WITH 70% DENATURED ETHANOL
Signal Word
- Pericolo
Hazard Category
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Precautionary Statement
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P411-Conservare a temperature non superiori a 40°C/104°F.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contiene: ETHANOL, PROPAN-2-OL
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.