Learn More
Contec™ Sistema di pulizia Edgeless™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Per la pulizia in ambienti controllati e camere bianche. Il sistema di pulizia Edgeless™ è costituito da un tubo continuo di tessuto a maglia in 100% poliestere. Le testine per mocio consentono di eliminare la contaminazione dovuta alla rottura e al deterioramento dei tradizionali moci a spago.
901.00€
Specifica
Sterilità Non sterile
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Monouso Uso limitato
Materiale Rayon
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Tipo di testa Colore Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di testa Colore Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16675514
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Contec™
EL-MOP
Edgeless Bianco 1/sacchetto, 20 sacchetti/confez.
901.00€
pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Progettate per la pulizia a umido in ambienti controllati e camere bianche
  • Ideali per l’uso in ambienti sterili
  • Le testine per mocio sono costituite da un tubo continuo di tessuto a maglia in poliestere al 100%, avvolto per formare filamenti che incapsulano i liquidi per il massimo assorbimento
  • Le testine per mocio sono prive di contaminanti cellulosici
  • Le testine per mocio testurizzate sono dotate di filamenti avvolti e intrecciati che assicurano il 60% in più di capacità assorbente rispetto ai moci standard Edgeless
  • Le testine per mocio tubolari in poliestere testurizzato e avvolto consentono di eliminare la contaminazione dovuta alla rottura e al deterioramento dei tradizionali moci a spago
  • Le testine per mocio vengono fornite lavate e confezionate in una camera bianca di classe ISO 4 (FED-STD-209E Classe 10/M2.5)
Specifica
Specifica
Non sterile
Sterilizzabile in autoclave
Uso limitato
Rayon