Learn More
Contec™ Panni per camera bianca Anticon™ Gold Sorb
Combina le prestazioni del filato in microfibra con quelle di un filato di poliestere per una pulizia e un assorbimento superiori. I panni per camera bianca Anticon™ Gold Sorb sono dotati di bordi sigillati brevettati che consentono l'uso dell'intera superficie di pulizia senza il rischio di danneggiare le superfici delicate.
Marca: Contec™ 492238-957
507.95 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Combinano le prestazioni di microfibra e poliestere per caratteristiche assorbenti e di pulizia superiori
- Nessun bordo abrasivo, pertanto i panni sono particolarmente adatti per la pulizia di componenti sensibili quali i dispositivi ottici
- Bordi sigillati per ridurre la dispersione di particelle e fibre
- L'esclusiva microfibra offre un'eccellente rimozione dei residui e delle particelle anche quando è asciutta
- Rapida ed elevata capacità di assorbimento dei liquidi per un eccellente controllo delle fuoriuscite
- Lavati in camera bianca
- Testati in conformità alle pratiche consigliate IEST per la valutazione dei materiali per la pulizia di ambienti critici
- Panni da 12 x 12 pollici disponibili sterili
Specifica
Panno | |
23 cm | |
23 cm | |
Intrinseco: 3,37 ml/g, Estrinseco: 500 ml/m² | |
148 g/m2 | |
Bianco | |
Monouso | |
23 x 23 cm (9 x 9 pollici) | |
150/sacchetto, 8 sacchetti/confez. (sfusi) | |
Non sterile |
9 in. | |
9 pollici | |
Poliestere | |
Non sterilizzabile in autoclave | |
Classe ISO 3-5 | |
Maglia interlock | |
Sigillati | |
Ultra-pulizia ed elevata assorbenza | |
1-ply | |
C/D |