Learn More
Contec™ Panni per camera bianca Anticon™ Gold Standard Weight
Per la pulizia delle ottiche sensibili nelle applicazioni di classe ISO da 1 a 4. I panni per camera bianca Anticon™ Gold Standard Weight™ Contec possono essere utilizzati in molte applicazioni, dal controllo delle fuoriuscite alla pulizia delle camere critiche. Il materiale in 100% poliestere a filamento continuo è modificato chimicamente per una pulizia e un assorbimento superiori.
616.00€ - 794.00€
Specifica
Materiale | Poliestere |
---|---|
Certificazione/Conformità | Classe ISO 1 e 4 |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per pulire le ottiche sensibili, eccellente per un controllo superiore delle fuoriuscite, per applicazioni di classe ISO da 1 a 4 |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16695504
![]() ![]() |
Contec™
495353-903 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 pollici) | 2 sacchetti x 75 panni (sfusi) |
616.00€
pezzi 1200 |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16685504
![]() ![]() |
Contec™
495353-902 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 pollici) | 2 sacchetti x 75 panni |
794.00€
pezzi 1200 |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Ideale per pulire le ottiche sensibili, eccellente per un controllo superiore delle fuoriuscite, per applicazioni di classe ISO da 1 a 4
- Progettati per fornire massime prestazioni a un valore superiore
- Questi panni multiuso possono essere utilizzati in molte applicazioni, dal controllo delle fuoriuscite alla pulizia delle camere bianche
- Tessuto a doppia maglia in 100% poliestere a filamento continuo con motivo interlock senza colature
- Il filato di poliestere è ingegnerizzato chimicamente per offrire la massima capacità di assorbimento e pulizia
- L’esclusiva tecnologia di sigillatura sigilla in modo eccellente i bordi del panno, consentendo l’utilizzo del 100% della superficie del panno
- I panni consentono di ridurre al massimo il numero di particelle e fibre sub-micron, con un basso livello di estraibili e un rapido tasso di assorbimento per una rapida raccolta delle fuoriuscite, grazie al filamento continuo modificato chimicamente in 100% poliestere per una pulizia e un assorbimento superiori
- Panno per una pulizia delle aree critiche e un controllo delle fuoriuscite eccellenti
Compliance
Testati in conformità alle pratiche consigliate IEST per la valutazione dei materiali per la pulizia di ambienti critici.
Specifica
Poliestere | |
Classe ISO 1 e 4 | |
Ideale per pulire le ottiche sensibili, eccellente per un controllo superiore delle fuoriuscite, per applicazioni di classe ISO da 1 a 4 |