Learn More
Contec™ Panni Anticon™ Gold HeavyWeight™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ridurre al minimo le particelle e le fibre indesiderate durante la pulizia nelle applicazioni di classe ISO da 1 a 4. I panni della serie Anticon™ Gold Heavyweight utilizzano una tecnologia brevettata e offrono un’elevata capacità di assorbimento per un controllo superiore delle fuoriuscite. Elevata resistenza alla tensione per prevenire strappi e lacerazioni nelle attività di pulizia più difficili.
Marca:  Contec™ 492224-790
328.53 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16635504
  • 484.00€ / pezzi 400
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ridurre al minimo le particelle e le fibre indesiderate durante la pulizia nelle applicazioni di classe ISO da 1 a 4. I panni della serie Anticon™ Gold Heavyweight utilizzano una tecnologia brevettata e offrono un’elevata capacità di assorbimento per un controllo superiore delle fuoriuscite. Elevata resistenza alla tensione per prevenire strappi e lacerazioni nelle attività di pulizia più difficili.
  • Realizzati in 100% poliestere a filamento continuo e sottoposto a specifici trattamenti per garantire un'igiene e un'assorbenza migliori
  • Con una struttura interlock a doppia maglia indemagliabile.
  • Basso numero di particelle e fibre sub-micron
  • Bordi sigillati per ridurre la dispersione di particelle e fibre
  • Rapida ed elevata capacità di assorbimento dei liquidi per un eccellente controllo delle fuoriuscite
  • Elevata resistenza alla tensione per prevenire strappi e lacerazioni nelle attività di pulizia più difficili
  • Lavati in camera bianca
Compliance
Testati in conformità alle pratiche consigliate IEST per la valutazione dei materiali per la pulizia di ambienti critici.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Panni per camera bianca
30.5 cm
30.5 cm
140
Bianco
Ideale per l’uso nelle camere bianche più critiche
100 panni/sacchetto (2 sacchetti interni su 50)
12 pollici
12 pollici
Poliestere
Classe ISO 1 e 4
12 x 12 pollici
Semiconduttori, microelettronica e dispositivi medici
Non sterile