Learn More
Contec™ Panni per camera bianca Amplitude™ Zeta™
Per le fuoriuscite di acido. I panni per camera bianca Amplitude™ Zeta™ Specialty™ Contec sono eccellenti per le fuoriuscite di acido o come rivestimenti per vassoi. I panni sono numerati per lotto per consentirne la tracciabilità.
341.00€ - 638.54€
Specifica
Product Type | Panni per camera bianca Specialty |
---|---|
Materiale | Polipropilene |
Certificazione/Conformità | Classe ISO 6-8 |
Da utilizzare con (applicazione) | Camera bianca |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17225176
![]() |
Contec™
AMZE0001 |
8 x 9 pollici (20,3 x 23 cm) |
341.00€
pezzi 1800 |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17867283
![]() |
Contec™
AMZE0002 |
11 x 12 in. (27.9 x 30.5 cm) |
638.54€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Per le fuoriuscite di acido. I panni per camera bianca Amplitude™ Zeta™ Specialty™ Contec sono eccellenti per le fuoriuscite di acido o come rivestimenti per vassoi. I panni sono numerati per lotto per consentirne la tracciabilità.
- Panni in cellulosa/polipropilene non tessuto
- I panni imbottiti termolaminati sono formati da strati esterni in polipropilene e un centro in cellulosa altamente assorbente
- La trama imbottita consente la separazione in base all’aspetto
- Eccellenti per le fuoriuscite di acido
- Ideali come rivestimento di vassoi
- Numerati in base al lotto per consentirne la tracciabilità
- Il nucleo interno di cellulosa sigillato termicamente tra i due strati di polipropilene termosaldato offre un'elevata assorbenza
- Forte resistenza agli acidi
- Il motivo imbottito a tre strati consente la separazione in base all’aspetto
Order Info
Basis weight, 103g/m2.
Specifica
Panni per camera bianca Specialty | |
Polipropilene | |
Classe ISO 6-8 | |
Camera bianca |