Learn More
Contec™ Panni per camera bianca Amplitude™ Epsilon™
Per fornire ai lavoratori gli strumenti per tenere pulite le camere bianche. I panni per camera bianca Amplitude™ Epsilon™ sono una soluzione duratura per le applicazioni di classe ISO 6.
425.00€
Specifica
Product Type | Panni per camera bianca |
---|---|
Materiale | Poliestere, cellulosa |
Certificazione/Conformità | Classe ISO 6 |
Colore | Blu |
Da utilizzare con (applicazione) | Camera bianca |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16635514
![]() ![]() |
Contec™
AMEP0001 |
9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm) |
425.00€
pezzi 3600 |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- I panni in tessuto non tessuto di poliestere/cellulosa idrolegati sono resistenti e durevoli e garantiscono una migliore pulizia
- Pesanti, con elevata capacità di assorbimento
- Colore blu resistente alla tintura per la differenziazione tra le aree di utilizzo
- Eccellenti panni multiuso per camere bianche
- Numerati in base al lotto per consentirne la tracciabilità
- Realizzati in poliestere/cellulosa premium idrolegati per una migliore pulizia
- Eccellenti per pulire e assorbire le fuoriuscite e per la pulizia generica nei settori biotecnologico, farmaceutico, dei semiconduttori, dell’elettronica, dei dispositivi medici e dei circuiti stampati
- In doppia busta per preservare l'integrità del prodotto
Raccomandazione: prima dell'uso, testare la solidità del colore per ogni tipologia di trattamento.
Order Info
Peso base, 75g/m2.
Specifica
Panni per camera bianca | |
Classe ISO 6 | |
Camera bianca |
Poliestere, cellulosa | |
Blu |