Learn More
Contec™ Panni per camera bianca Amplitude™ Delta™ Specialty, classe ISO 5
Per la pulizia di prodotti ottici delicati come lenti e specchi. I panni per camera bianca Amplitude™ Delta™ Specialty™ Contec, classe ISO 5 sono compatibili con le comuni soluzioni detergenti e disinfettanti. Il materiale in fibra sintetica non è abrasivo e offre bassi livelli di particelle ed estraibili.
692.00CHF - 907.49CHF
Specifica
Product Type | Panni per camera bianca |
---|---|
Materiale | Fibra sintetica |
Compatibilità | Soluzioni comuni per la pulizia e la disinfezione |
Certificazione/Conformità | Classe ISO 5 |
Colore | Bianco |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16605514
![]() ![]() |
Contec™
AMDE0002 |
12 pollici. x 12 pollici (30,48 cm x 30,48 cm) |
N/A
|
N/A | |||||
17733457
![]() |
Contec™
AMDE0003 |
4 x 4 pollici (10,16 x 10,16 cm) |
N/A
|
N/A | |||||
16496820
![]() ![]() |
Contec™
AMDE0001 |
9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm) |
N/A
|
N/A | |||||
Descrizione
- Estremamente morbidi e puliti
- Bassi livelli di particelle ed estraibili
- Texture non abrasiva
- Per la pulizia di prodotti delicati
- Per la pulizia dei prodotti prima dell’introduzione nelle camere bianche
- Realizzati in 100% poliestere non tessuto idrolegato per una pulizia, resistenza e durata eccezionali
- Ideali per l'uso con solventi
- In doppia busta per preservare l'integrità del prodotto
Order Info
Peso base, 68g/m2.
Specifica
Panni per camera bianca | |
Soluzioni comuni per la pulizia e la disinfezione | |
Bianco |
Fibra sintetica | |
Classe ISO 5 | |
Camera bianca |