Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cones with Tip
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 01100340
Codice prodotto. 10161661
  • 198.00€ / pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12249 form G and in addition to standard
  • Conical ground cones
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
10/Pk.
2 mm
Borosilicate Glass (3.3)
NS 40/38
36 mm