Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cones with Drip Tip
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 01100419
Codice prodotto. 10408792
  • 105.00€ / pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12249 form F
  • Conical ground cones
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
NS 19/26
1.8 mm
17 mm
Borosilicate Glass (3.3)