Learn More
Quickfit™ Single Cone with Long Tip
Allows cone to be joined to glass tubing
Marca:  Quickfit CBB10UB
Codice prodotto. 15547760
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Useful for construction of stirrer guides
  • Unbadged and free from ceramic markings
  • Avoids problem of badge charring at high temperatures which can give an untidy appearance
  • Long tip cones manufactured with minimum shank length of 90mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10/Pk.
Single Cone with Long Tip
1mm
Dia. Shank: 8mm, Bore: 3mm
43027