Learn More
Quickfit™ Single Cone with Long Tip
Allows cone to be joined to glass tubing
Marca:  Quickfit CBB24UB
Codice prodotto. 12433581
  • 109.00€ / pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Useful for construction of stirrer guides
  • Unbadged and free from ceramic markings
  • Avoids problem of badge charring at high temperatures which can give an untidy appearance
  • Long tip cones manufactured with minimum shank length of 90mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10Pack
Single Cone with Long Tip
24/29
2mm