Learn More
Quickfit™ Single Cone with Long Tip
Allows cone to be joined to glass tubing
Marca:  Quickfit CBB19UB
Codice prodotto. 12423581
  • 89.55€ / pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Useful for construction of stirrer guides
  • Unbadged and free from ceramic markings
  • Avoids problem of badge charring at high temperatures which can give an untidy appearance
  • Long tip cones manufactured with minimum shank length of 90mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10Pack
Single Cone with Long Tip
19/26
1.8mm