Learn More
Standard di conducibilità 1413μS/cm
Premium quality 1,413 μS/cm conductivity solution that is NIST traceable and supplied with a Certificate of Analysis that is ideal for users that do not calibrate frequently.
44.10€ - 69.70€
Specifica
Odore | Inodore |
---|---|
Forma fisica | Liquido |
Colore | Incolore |
pH | 7 |
Solubilità | Solubile |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10295422
|
Hanna Instruments
HI7031L/C |
500 ml | Bottiglie |
48.46€
460mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11616990
|
Hanna Instruments
HI6031 |
500 mL | Light Block Bottles |
44.10€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11637030
|
Hanna Instruments
HI70031C |
25 x 20 ml | Sacchetti |
69.70€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Premium quality 1,413 μS/cm conductivity solution that is NIST traceable and supplied with a Certificate of Analysis
- Temperature chart of the actual μS/cm value at various temperatures printed on each bottle
- 1,413 μS/cm conductivity solution standardized with a conductivity meter that has been calibrated with potassium chloride NIST 2202 SRM (Standard Reference Material)
- Deionized water for analytical use in accordance with ISO 3696/BS3978
- Additional equipment used in preparation of the solutions include certified weight-checked balances, Class A glassware and certified thermometers
- Ideal for users that do not calibrate frequently
- Ideal for field use due to portability
Specifica
Inodore | |
Incolore | |
Solubile |
Liquido | |
7 |