Learn More
Conductivity Solution, 50000μS.cm-1, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
Specifica
Specifica
Imballaggio | Bottle |
Conducibilità | 50,000μS/cm |
Tipo | Conductivity Solution |
Quantità | 1000 mL |