Learn More
Conductivity solution 200,000μS.cm-1, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
Specifica
Specifica
Imballaggio | Bottle |
Conducibilità | 200,000μS/cm |
Tipo | Conductivity Solution |
Quantità | 1000 mL |