Learn More
Nabertherm™ Compact Tube Furnace
Equipped with a standard working tube of C 530 ceramic and two fibre plugs. Nebertherm™ Compact Tube Furnace includes Controller B 410.
4314.60€ - 7466.40€
Specifica
Tipo di unità di controllo B410
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Temperatura (sistema metrico) Diameter (Metric) Inside Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Temperatura (sistema metrico) Diameter (Metric) Inside Prezzo Quantità e disponibilità  
15446592
Vedere i documenti
Nabertherm™
R-471B2AN
1200°C 100 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15466742
Vedere i documenti
Nabertherm™
R-321B3AN
1300°C 120 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15476742
Vedere i documenti
Nabertherm™
R-321B2AN
1200°C 120 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15486602
Vedere i documenti
Nabertherm™
R-471B3AN
1300°C 100 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Compact tube furnaces with integrated control systems can be used universally for many processes.
  • Excellent price - performance ratio.
  • Can also be equipped with gas supply system 1 (no vacuum operation) and gas supply system 2 (for vacuum operation).
  • Temperature, max. 1,200°C or 1,300°C
  • Single-zoned design as standard with controller B 410
  • Five programs and four freely programmable ramps, controller C 450 with 10 freely adjustable programs and 20 segments, or controller P480 with 50 freely adjustable programs and 40 segments for three-zone operation.
  • Three-zoned design available on models >250mm with optional P480 controller
  • Outer tube diameter of 50 to 170mm, heated length from 250 to 1,000mm
  • Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
  • Insulation made of non-classified fibre material
Specifica
Specifica
B410