Learn More
Buerkle™ Compact Jerry Can and Stopcock Set
Set consists of the compact jerry can with glands 5L or 10L and the spigot stopcock.
75.05€ - 97.00€
Specifica
Tipo di chiusura | Tamper-proof |
---|---|
Colore | Transparent |
Descrizione | Space saving jerry can with spigot |
Altezza (sistema metrico) con chiusura | 335 mm |
Lunghezza (sistema metrico) | 335 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10058241
|
Buerkle™
0435-0001 |
5 L | 335 x 65 x 335 mm |
75.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15813954
|
Buerkle™
0435-0010 |
10 L | 335 x 125 x 335 mm |
97.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Set consists of the compact jerrycan with glands 5L or 10L and the spigot stopcock.
- PP, transparent
- Tamper-proof closure
- Autoclavable canister (without valve)
- Molded liter graduation
- Aluminum canister support accssory
Specifica
Tamper-proof | |
Space saving jerry can with spigot | |
335 mm | |
S50 Thread | |
Non-sterile |
Transparent | |
335 mm | |
Polypropylene | |
Jerry Can and Stopcock Set |