Learn More
Contec™ Sistema a secchi compatto
Il sistema a secchi compatto Contec è una soluzione completa che semplifica e rende più efficienti la pulizia e la disinfezione
Marca: Contec™ 2940U2B
1279.99 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25047" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Progettato per l'uso con i moci Contec in sistemi di pulizia quali VertiKlean™ MAX™, VertiKlean™ MAX™ con bordi sigillati, EasyCurve™ e QuickTask™
- Il carrello in acciaio inossidabile è disponibile in diverse configurazioni per soddisfare le esigenze specifiche dell'ambiente
- Disponibili con due o tre secchi in polipropilene sterilizzabili in autoclave o con tre secchi in acciaio inossidabile, con manico per carrello standard o di servizio
- Il manico di servizio consente di posizionare due secchi piccoli (da 6 litri) o un secchio grande (da 15 litri) sul manico per riporre altri materiali, quali testine per mocio pulite, flaconi spray per soluzione, panni e altri articoli, secondo necessità
- Sul lato anteriore del telaio del carrello è presente uno strumento opzionale (modello n. 2639) che consente di rimuovere facilmente la testina per mocio senza dover utilizzare le mani
- Due appositi supporti con ganci per il manico su entrambi i lati del carrello consentono di riporre il mocio in modo pratico durante il trasporto e lo stoccaggio
- I secchi in polipropilene sono dotati di un filtro per detriti in acciaio inossidabile posizionato alla base dei secchi di pulizia e risciacquo con un sistema a tre secchi e nel secchio di pulizia per un sistema a due secchi; in questo modo si evita che il mocio tocchi il fondo del secchio, dove si depositano i contaminanti indesiderati
Specifica
Manico di servizio | |
Sterilizzabile in autoclave | |
Rosso, nero e blu | |
Pulizia e disinfezione | |
1 ciasc. |
Polipropilene | |
3 x 3,9 galloni | |
Riutilizzabile | |
Moci Contec per sistemi di pulizia quali VertiKlean™ MAX™, VertiKlean™ MAX™ con bordi sigillati, EasyCurve™ e QuickTask™ |