Learn More
Contec™ Sistema a secchi compatto
BIOPHARMA
Il sistema a secchi compatto Contec è una soluzione completa che semplifica e rende più efficienti la pulizia e la disinfezione
Marca:  Contec™ 2940P3B
Codice prodotto. 16320092
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Progettato per l'uso con i moci Contec in sistemi di pulizia quali VertiKlean™ MAX™, VertiKlean™ MAX™ con bordi sigillati, EasyCurve™ e QuickTask™
  • Il carrello in acciaio inossidabile è disponibile in diverse configurazioni per soddisfare le esigenze specifiche dell'ambiente
  • Disponibili con due o tre secchi in polipropilene sterilizzabili in autoclave o con tre secchi in acciaio inossidabile, con manico per carrello standard o di servizio
  • Il manico di servizio consente di posizionare due secchi piccoli (da 6 litri) o un secchio grande (da 15 litri) sul manico per riporre altri materiali, quali testine per mocio pulite, flaconi spray per soluzione, panni e altri articoli, secondo necessità
  • Sul lato anteriore del telaio del carrello è presente uno strumento opzionale (modello n. 2639) che consente di rimuovere facilmente la testina per mocio senza dover utilizzare le mani
  • Due appositi supporti con ganci per il manico su entrambi i lati del carrello consentono di riporre il mocio in modo pratico durante il trasporto e lo stoccaggio
  • I secchi in polipropilene sono dotati di un filtro per detriti in acciaio inossidabile posizionato alla base dei secchi di pulizia e risciacquo con un sistema a tre secchi e nel secchio di pulizia per un sistema a due secchi; in questo modo si evita che il mocio tocchi il fondo del secchio, dove si depositano i contaminanti indesiderati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard Handle
Sterilizzabile in autoclave
Riutilizzabile
Moci Contec per sistemi di pulizia quali VertiKlean™ MAX™, VertiKlean™ MAX™ con bordi sigillati, EasyCurve™ e QuickTask™
Polipropilene
Rosso, nero e blu
Pulizia e disinfezione
1 ciasc.