Learn More
Fisherbrand™ Combs for MultiSUB Midi-Plus Horizontal Gel Electrophoresis Unit, 1mm Thick
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
27.05€ - 38.70€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) MultiSUB Midi-Plus Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Tipo Comb
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca N. di pozzetti Volume (sistema metrico) di campione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca N. di pozzetti Volume (sistema metrico) di campione Prezzo Quantità e disponibilità  
11843363
Vedere i documenti
Fisherbrand™
MS15-10-1
10 45 μL
37.95€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11883363
Vedere i documenti
Fisherbrand™
MS15-10MC-1
10 29 μL
34.05€
Pezzo
Spedizione stimata: 12-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11813373
Vedere i documenti
Fisherbrand™
MS15-1-1
1 Prep, 1 Marker 495 μL
27.05€
Pezzo
Spedizione stimata: 25-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11853373
Vedere i documenti
Fisherbrand™
MS15-1/2-1
12 41 μL N/A N/A N/A
11893373
Vedere i documenti
Fisherbrand™
MS15-14MC-1
14 29 μL
38.70€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11833383
Vedere i documenti
Fisherbrand™
MS15-16MC-1
16 27 μl
29.25€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11873383
Vedere i documenti
Fisherbrand™
MS15-18MC-1
18 11 μL N/A N/A N/A
11823393
Vedere i documenti
Fisherbrand™
MS15-20-1
20 21 μL
37.65€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11853393
Vedere i documenti
Fisherbrand™
MS15-2-1
2 Prep, 2 Marker 225 μL
27.05€
Pezzo
Spedizione stimata: 25-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11833403
Vedere i documenti
Fisherbrand™
MS15-30MC-1
30 13 μL N/A N/A N/A
11873403
Vedere i documenti
Fisherbrand™
MS15-35-1
35 10 μL
37.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11813413
Vedere i documenti
Fisherbrand™
MS15-4-1
4 Prep, 2 Marker 122 μL
27.05€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Supplied as standard
  • Recommended for high resolution gels and publication quality data
  • Height adjustable to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid back which prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single and multichannel pipettes
  • 10, 14, 16, 18, 28 and 30-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Specifica
MultiSUB Midi-Plus Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Comb
1 mm