Learn More
Hoefer™ Combs for HE 33 Mini Submarine Unit
Parti accessorie per unità sottomarina HE 33 Mini
Marca: Hoefer™ HE31-BK
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Variety of eight sizes ranging from 1/2 to 16 wells
- 1 to 1.5 mm Thickness
- 44/6 to 2.6 mm Well Width
- 235/35 to 20.5 μL Sample Volume
Specifica
Unità sottomarina HE33 Mini | |
Pettine | |
1 preparativo, 2 di riferimento |