Learn More
Ansell™ Comacier VHP Plus Heavy Duty Leather Gloves
Provides protection against cuts with flexibility and comfort. Ansell Comacier VHP Plus Heavy Duty Leather Gloves are made from high performance fibres using Techcor™ Knitting Technology.
Marca:  Ansell™ 97039100
Codice prodotto. 15535746
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Mechanical protection heavy duty gloves
  • Medium weight 10 gauge seamless knitted glove
  • Knit wrist ensures good fit
  • Unique traceability system on textile tag
  • Palm, fingers and artery guard made of leather for optimal protection
  • Provides the highest levels of mechanical resistance
  • Good flexibility and comfort
  • Superior grip when used with oils and greases due to leather patch
Applications:
  • Handling heavy and oily metal pieces
  • Handling sharp or irregular-edged metal parts
  • Press and stamping
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
EN 420:2003 + A1:2009 and EN 388:2003
Leather Palm
Mechanical Protection Gloves
Knit
12 pairs in bag, 10 bags in carton
240 to 260 mm
Grigio composit.
Pelle
10
Techcor™
VHP Plus