Learn More
Masterflex™ Set di raccordi portagomma in polipropilene per tubi flessibili Cole-Parmer
Organize your workstation with convenient barbed fittings kits. Cole-Parmer™ Hose Barb Fitting Kits let you keep a variety of barbed fitting styles on hand. Polypropylene fittings are autoclavable. Include sturdy plastic case to keep fittings organized.
Marca:  Masterflex™ 06365-90
Codice prodotto. 11861080
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Contains the following part numbers and quantities:
06365-83; 1/16 in. ID Elbow, 10/Kit
06365-84; 3/32 in. ID Elbow, 10/Kit
06365-85; 1/8 in. ID Elbow, 10/Kit
06365-86; 3/32 in. ID Tee, 25/Kit
06365-91; 1/16 in. ID Straight Connector, 25/Kit
06365-92; 1/8 in. ID Straight Connector, 25/Kit
06365-93; 3/32 in. ID Straight Connector, 25/Kit
06365-94; 1/16 x 1/8 in. ID Reducer, 20/Kit
06365-95; 1/16 x 3/32 in. ID Reducer, 20/Kit
06365-96; 3/32 x 1/8 in. ID Reducer, 20/Kit
06365-97; 1/16 in. ID Tee, 25/Kit
06365-98; 1/8 in. ID Tee, 25/Kit
Specifica
Specifica
1.6 mm
Confezione da 240