Learn More
Sampling Systems™ Cohesive Sampler
Constructed of robust stainless steel and able to take a sample from a known point within the product. Sampling Systems™ Cohesive Sampler features a scraper that is fully welded to the outside of the pocket.
815.00€ - 831.00€
Specifica
Product Type | Sampler |
---|---|
Materiale | Stainless Steel (316L) |
Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15809311
|
Sampling Systems™
2015A-05 |
5 mL |
815.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15819311
|
Sampling Systems™
2015A-10 |
10 mL |
820.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15829311
|
Sampling Systems™
2015A-25 |
25 mL |
831.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Manufactured in 316L Stainless Steel
- Single point type
- Used to push the powder into the sampler by rotating it
Specifica
Sampler | |
Stainless Steel (316L) | |
1000 mm |