Learn More
Bollé Safety Cobra ESP Safety Glasses Codice prodotto.: 12639150
Bollé Safety Cobra ESP Safety Glasses
Codice prodotto. 12639150
Codice prodotto. 12639150
Marca: Bollé Safety COBESP
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Offers 180°; vision and perfect optical quality. Bollé™ COBRA Wrap-around Safety Glasses are the essential all rounder with panoramic visual field.
  • One product = two uses
  • Upper protection
  • Panoramic vision
  • Non-slip bridge
  • Comfortable, non-slip straight temples
  • Temple or strap version with interchangeable foam
  • Pivoting temples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Frame: EN 166 BT CE; Lens marking: 5-1.4 1 BT CE; Chemical risk - Liquid droplets - 3 (Goggle, adapted spectacles with strap or face shield mandatory); Mechanical risk - Low energy impact - F; Mechanical risk- High speed particles at extreme temperatures
Lens Coating Anti-fog, Scratch-resistant
Descrizione COBRA wrap around safety glasses
Da utilizzare con (apparecchiatura) Black
Include B-ESP filters; Scratch-resistant, anti-fog (ASAF)
N. per confezione 1 ciasc.
Peso (sistema metrico) 25 g
Lens Material Panoramic vision
Materiale del telaio Wraparound, non-slip bridge
  • Bollé Safety - Cobra
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Bolle Safety Cobra
    Specification Sheets
    Titolo del prodotto
    Bollé Safety Cobra ESP Safety Glasses >