Learn More
Cobalt rod, 5mm (0.2in) dia, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
198.99€ - 431.15€
Identificatori chimici
CAS | 7440-48-4 |
---|---|
Formula molecolare | Co |
Molecular Weight (g/mol) | 58.93 |
Numero MDL | MFCD00010935 |
InChI Key | GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride |
PubChem CID | 104730 |
ChEBI | CHEBI:27638 |
IUPAC Name | cobalt |
SMILES | [Co] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11334678
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043032.DJ |
50 mm |
198.99€
50mm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11344678
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043032.DO |
150 mm |
431.15€
150mm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-48-4 | |
58.93 | |
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N | |
104730 | |
cobalt |
Co | |
MFCD00010935 | |
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride | |
CHEBI:27638 | |
[Co] |
Specifica
Cobalt rod | |
7440-48-4 | |
Co | |
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride | |
[Co] | |
58.93 | |
CHEBI:27638 | |
Odorless | |
Rod |
5mm (0.2 in.) dia. | |
(metals basis) | |
MFCD00010935 | |
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N | |
cobalt | |
104730 | |
99.95% | |
≈1.75g/cm |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H334-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 231-158-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures