Learn More
Cobalt powder, -400 mesh, 99.5% (metals basis) Codice prodotto.: 11315188
Cobalt powder, -400 mesh, 99.5% (metals basis)
Codice prodotto. 11315188
1 kg, 1kg
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 11315188
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044085.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-48-4
Formula molecolare Co
Molecular Weight (g/mol) 58.93
Numero MDL MFCD00010935
InChI Key GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC Name cobalt
SMILES [Co]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt
Colore Black
Aspetto Black powder
Intervallo percentuale saggio 99.95% (Metals basis)
Quantità 1 kg
Odore Odorless
Forma Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lottoX03A005 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Codice prodotto044076.NH,044076.NB,044085.A1
Numero di lottoCH5Q Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Codice prodotto044076.NH,044076.NB,044085.A1
Numero di lottoW05E015 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/11/2021 Codice prodotto044076.NH,044076.NB,044085.A1
Numero di lottoA06J15 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/11/2021 Codice prodotto044076.NH,044076.NB,044085.A1
Titolo del prodotto
Cobalt powder, -400 mesh, 99.5% (metals basis) >