Learn More
Cobalt(II) tungsten oxide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
pigment, drier for enamels, inks, and paints, electronic devices
69.10€ - 744.00€
Identificatori chimici
CAS | 10101-58-3 |
---|---|
Formula molecolare | CoO4W |
Molecular Weight (g/mol) | 306.77 |
Numero MDL | MFCD00016034 |
InChI Key | BGLJOHZOBUGBBY-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | cobalt ii tungsten oxide, cobalt ii tungstate, co.wo4, cobalt 2+ ;dioxido dioxo tungsten |
PubChem CID | 11738337 |
IUPAC Name | cobalt(2+);dioxido(dioxo)tungsten |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[W] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11349377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040223.09 |
10 g |
69.10€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11369377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040223.18 |
50 g |
175.00€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11359377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040223.30 |
250 g |
744.00€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
It is used as a pigment, drier for enamels, inks, and paints, electronic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
10101-58-3 | |
306.77 | |
BGLJOHZOBUGBBY-UHFFFAOYSA-N | |
11738337 | |
[O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[W] |
CoO4W | |
MFCD00016034 | |
cobalt ii tungsten oxide, cobalt ii tungstate, co.wo4, cobalt 2+ ;dioxido dioxo tungsten | |
cobalt(2+);dioxido(dioxo)tungsten |
Specifica
Cobalt(II) tungsten oxide | |
Powder | |
MFCD00016034 | |
Insoluble in water; Soluble in hot concentrated acids | |
[O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[W] | |
306.77 | |
306.78 | |
8.42 g/mL |
10101-58-3 | |
CoO4W | |
cobalt ii tungsten oxide, cobalt ii tungstate, co.wo4, cobalt 2+ ;dioxido dioxo tungsten | |
BGLJOHZOBUGBBY-UHFFFAOYSA-N | |
cobalt(2+);dioxido(dioxo)tungsten | |
11738337 | |
99% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H301-H317
Toxic if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H350
missing translation for 'einecsNumber' : 233-254-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures