Learn More
Cobalt(II) sulfate heptahydrate, Honeywell™
Codice prodotto. 15627770 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
2.5 kg, 2.50kg
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
250g
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-24-1
Formula molecolare CoH14O11S
Molecular Weight (g/mol) 281.09
Numero MDL MFCD00149658
InChI Key MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o
PubChem CID 61444
IUPAC Name cobalt(2+);sulfate;heptahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Quantità 2.5 kg
Formula lineare CoSO4 · 7H2O
Numero UN UN3077
Peso formulazione 281.1g/mol
Percent Purity ≥99%
Densità 2.03g/mL at 25°C
Titolo del prodotto
Cobalt(II) sulfate heptahydrate, Honeywell™ >