Learn More
Cobalt(II) sulfamate hydrate, Thermo Scientific Chemicals
156.78€ - 1586.90€
Identificatori chimici
CAS | 14017-41-5 |
---|---|
Formula molecolare | CoH4N2O6S2 |
Molecular Weight (g/mol) | 251.09 |
Numero MDL | MFCD00049877 |
InChI Key | WLQXLCXXAPYDIU-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | cobaltous sulfamate, cobalt sulfamate, cobalt ii sulfamate, cobalt 2+ disulfamate, unii-0uhd1pcy6u, 0uhd1pcy6u, cobalt 2+ disulphamate, cobaltous disulfamate, acmc-20alek |
PubChem CID | 26398 |
SMILES | [Co++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11384948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043906.22 |
100 g |
156.78€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11304958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043906.36 |
500 g |
507.53€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11394948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043906.A3 |
2 kg |
1586.90€
2kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Cobalt(II) sulfamate hydrate is used in photonic device fabrication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
14017-41-5 | |
251.09 | |
WLQXLCXXAPYDIU-UHFFFAOYSA-L | |
26398 |
CoH4N2O6S2 | |
MFCD00049877 | |
cobaltous sulfamate, cobalt sulfamate, cobalt ii sulfamate, cobalt 2+ disulfamate, unii-0uhd1pcy6u, 0uhd1pcy6u, cobalt 2+ disulphamate, cobaltous disulfamate, acmc-20alek | |
[Co++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O |
Specifica
Cobalt (II) sulfamate hydrate | |
Powder | |
MFCD00049877 | |
Soluble in water. | |
[Co++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O | |
251.09 | |
251.11 (Anhydrous) |
14017-41-5 | |
CoH4N2O6S2 | |
cobaltous sulfamate, cobalt sulfamate, cobalt ii sulfamate, cobalt 2+ disulfamate, unii-0uhd1pcy6u, 0uhd1pcy6u, cobalt 2+ disulphamate, cobaltous disulfamate, acmc-20alek | |
WLQXLCXXAPYDIU-UHFFFAOYSA-L | |
λ²-cobalt(2+) disulfamate | |
26398 | |
Odorless |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H341-H317
Suspected of causing genetic defects.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P264b-P270-P272-P280-P281-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P362-P501c
H302-H315-H317-H319-H341-H350i-H360F
missing translation for 'einecsNumber' : 237-834-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures