Learn More
Cobalt(II) selenide, 99+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
224.12€ - 827.00€
Identificatori chimici
CAS 1307-99-9
Formula molecolare CoSe
Molecular Weight (g/mol) 137.904
Numero MDL MFCD00016020
InChI Key QVYIMIJFGKEJDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cobalt selenide, cobalt ii selenide, cobalt selenide, cose, cobalt ii selenide trace metals basis 50g
PubChem CID 102108
IUPAC Name selanylidenecobalt
SMILES [Co]=[Se]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11379377
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
040224.18
50 g
224.12€
50g
11389377
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
040224.30
250 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
1307-99-9
137.904
QVYIMIJFGKEJDW-UHFFFAOYSA-N
102108
[Co]=[Se]
CoSe
MFCD00016020
cobalt selenide, cobalt ii selenide, cobalt selenide, cose, cobalt ii selenide trace metals basis 50g
selanylidenecobalt
Specifica
Cobalt(II) selenide
Powder
CoSe
UN3283
Soluble in HNO3,aqua regia
[Co]=[Se]
137.904
137.89
Weak
1307-99-9
(metals basis)
MFCD00016020
cobalt selenide, cobalt ii selenide, cobalt selenide, cose, cobalt ii selenide trace metals basis 50g
QVYIMIJFGKEJDW-UHFFFAOYSA-N
selanylidenecobalt
102108
≥99%
7.650 g/mL
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H301-H331-H373
Toxic if swallowed.
Toxic if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H350-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: SELENIUM COMPOUND, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-155-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures