Learn More
Cobalt(II) perchlorate hexahydrate, Reagent Grade, Thermo Scientific Chemicals
45.43€ - 301.50€
Identificatori chimici
CAS | 13478-33-6 |
---|---|
Formula molecolare | Cl2CoO8 |
Molecular Weight (g/mol) | 257.825 |
Numero MDL | MFCD00150207 |
InChI Key | BSUSEPIPTZNHMN-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | cobaltous perchlorate, cobalt diperchlorate, cobalt ii perchlorate, cobalt diperchlorate hexahydrate, cobalt perchlorate hexahydrate, cobaltous perchlorate, hexahydrate, cobalt ii perchlorate, hexahydrate, perchloric acid, cobalt ii salt, hexahydrate, diperchloratocobalt |
PubChem CID | 26064 |
IUPAC Name | cobalt(2+);diperchlorate |
SMILES | [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Co+2] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11371758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011652.09 |
10 g |
45.43€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11351758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011652.18 |
50 g |
83.72€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11361758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011652.30 |
250 g |
301.50€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Cobalt(II) perchlorate hexahydrate is used as chemical organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
13478-33-6 | |
257.825 | |
BSUSEPIPTZNHMN-UHFFFAOYSA-L | |
26064 | |
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Co+2] |
Cl2CoO8 | |
MFCD00150207 | |
cobaltous perchlorate, cobalt diperchlorate, cobalt ii perchlorate, cobalt diperchlorate hexahydrate, cobalt perchlorate hexahydrate, cobaltous perchlorate, hexahydrate, cobalt ii perchlorate, hexahydrate, perchloric acid, cobalt ii salt, hexahydrate, diperchloratocobalt | |
cobalt(2+);diperchlorate |
Specifica
Cobalt(II) perchlorate hexahydrate | |
Crystalline | |
MFCD00150207 | |
cobaltous perchlorate, cobalt diperchlorate, cobalt ii perchlorate, cobalt diperchlorate hexahydrate, cobalt perchlorate hexahydrate, cobaltous perchlorate, hexahydrate, cobalt ii perchlorate, hexahydrate, perchloric acid, cobalt ii salt, hexahydrate, diperchloratocobalt | |
BSUSEPIPTZNHMN-UHFFFAOYSA-L | |
cobalt(2+);diperchlorate | |
26064 | |
Reagent | |
Hygroscopic |
13478-33-6 | |
Cl2CoO8 | |
UN1481 | |
Soluble in water. | |
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Co+2] | |
257.825 | |
366.74 (257.83 Anhydrous) | |
Odorless |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H272-H351-H315-H319-H317-H335
May intensify fire
oxidizer.
Suspected of causing cancer.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280i-P281-P285-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P342+P311-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H334-H335-H350
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: PERCHLORATES, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-653-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- cobalt perchlorate, hexahydrate reagent
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido comburente Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Cobalt(II) perchlorate hexahydrate