Learn More
Cobalt(II) oxide, Co >74%, -325 mesh
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Cobalt(II) oxide |
Punto di fusione | 1785.0°C |
Colore | Brown-Green or Gray |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 10 g |
Intervallo percentuale saggio | 99+% |
Indice di Merck | 15,243 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble |
Peso formulazione | 74.93 |
Percent Purity | >74% (Co) |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Codice prodotto |
---|---|---|---|
A0466009 | Certificato di analisi | 10/09/2024 | 379201000,379200100 |
A0461745 | Certificato di analisi | 12/06/2024 | 379201000,379200100 |
A0393419 | Certificato di analisi | 14/12/2022 | 379201000,379200100 |
A0401248 | Certificato di analisi | 14/12/2022 | 379201000,379200100 |
A0417584 | Certificato di analisi | 20/10/2021 | 379201000,379200100 |
Sicurezza e movimentazione
- Cobalt(II) oxide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H330-Letale se inalato.
- H301-Tossico se ingerito.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .