Learn More
Cobalt(Ii) Nitrate Hexahydrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15672430 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
ACS Reagent,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-22-9
Formula molecolare CoH12N2O12
Molecular Weight (g/mol) 291.03
Numero MDL MFCD00149647
InChI Key QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
IUPAC Name cobalt(2+);dinitrate;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(Ii) Nitrate Hexahydrate
Quantità 100 g
Formula lineare Co(NO3)2 · 6H2O
Numero UN 1477
Peso formulazione 291.03g/mol
Percent Purity ≥98%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cobalt(II) nitrate hexahydrate