Learn More
Cobalt(II) nitrate hexahydrate, 97.7% min Codice prodotto.: 11371109
Cobalt(II) nitrate hexahydrate, 97.7% min
Codice prodotto. p-7048722
25 g, 25g
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25g
5kg
Codice prodotto. 11371109
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011341.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10026-22-9 | CoH12N2O12 | 291.03 g/mol
Cobalt(II) nitrate hexahydrate is used in the preparation of metallic cobalt and cobalt based dyes and pigments. It is a precursor for the preparation of catalyst for use in certain organic reactions. It finds use in catalysis, vitamin preparations, and porcelain decoration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-22-9
Formula molecolare CoH12N2O12
Molecular Weight (g/mol) 291.03
Numero MDL MFCD00149647
InChI Key QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
IUPAC Name cobalt(2+);dinitrate;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Punto di fusione 55°C to 56°C
Colore Red
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Numero UN UN1477
Indice di Merck 14,2444
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol,acetone and ammonia.
Peso formulazione 291.04 (182.94 Anhydrous)
Percent Purity ≤97.7%
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.52
Densità 1.87 g/mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lottoU16I025 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/08/2022 Codice prodotto011341.30,011341.A1,011341.14,011341.A7
Numero di lottoY16H016 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Codice prodotto011341.30,011341.A1,011341.14,011341.A7
Numero di lottoY16H015 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Codice prodotto011341.30,011341.A1,011341.14,011341.A7
Numero di lottoU24H014 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Codice prodotto011341.30,011341.A1,011341.14,011341.A7
Numero di lotto10208687 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Codice prodotto011341.30,011341.A1,011341.14,011341.A7
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cobalt(II) nitrate,hexahydrate
Titolo del prodotto
Cobalt(II) nitrate hexahydrate, 97.7% min >